ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP C18, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® Alltima HP C18, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • HICH22154
  • HICH87601
  • HICH22155
  • HICH87826
  • HICH87667
  • HICH87668
  • HICH87669
  • HICH87672
  • HICH87670
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • Con endcapping:
  • Area superficiale:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Codice USP:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together