Potassium fluoride solution, NMR reference standard, Supelco®
Codice catalogo 612871-10X8IN
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D)
- Conf:10
- Standard:NMR reference standard
- Descrizione:Potassium fluoride solution
- Descrizione:Potassium fluoride solution
- Pk Info:NMR tube size 8 mm x 8 in.