Gadolinium(III) chloride solution, NMR reference standard, Supelco®
Codice catalogo 612855-1EA
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0.1% in D2O (99.9 atom %), DSS 0.1 %, water 20 %
- Conf:1
- Standard:NMR reference standard
- Descrizione:Gadolinium(III) chloride solution
- Descrizione:Gadolinium(III) chloride solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.