1,2-Dichlorobenzene solution, NMR reference standard, Supelco®
Codice catalogo 612502-10X8IN
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
- Conf:10
- Standard:NMR reference standard
- Descrizione:1,2-Dichlorobenzene solution
- Descrizione:1,2-Dichlorobenzene solution
- Pk Info:NMR tube size 3 mm x 8 in.