Urea-15N2 solution, NMR reference standard, Supelco®
Codice catalogo 611395-10X8IN
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
- Conf:10
- Standard:NMR reference standard
- Descrizione:Urea-15N2 solution
- Descrizione:Urea-15N2 solution
- Pk Info:NMR tube size 5 mm x 8 in.