Urea-13C,15N2 solution, NMR reference standard, Supelco®
Codice catalogo 611360-10X7IN
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
- Conf:10
- Standard:NMR reference standard
- Descrizione:Urea-13C,15N2 solution
- Descrizione:Urea-13C,15N2 solution
- Pk Info:NMR tube size 8 mm x 7 in.