Melting point standards, potassium nitrate, traceable to primary standards, Supelco®
Codice catalogo 49143-5G
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 g
- Punto di fusione:334,0 °C
- Accuratezza:± 0,3 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).