Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Sulfamethizole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Sulfamethizole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
46842-250MG-R
:
Merck
:
Sulfamethizole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
46842-250MG-R
:
Merck
:
Conf:
250 mg
Standard:
analytical standard
CAS No.:
144-82-1
Descrizione:
Sulfamethizole
M-Clarity quality level:
MQ200
Descrizione:
Sulfamethizole