Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Rifaximin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Rifaximin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Rifaximin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
33999-100MG-R
:
Merck
:
Rifaximin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
33999-100MG-R
:
Merck
:
Conf:
100 mg
Standard:
analytical standard
CAS No.:
80621-81-4
Descrizione:
Rifaximin
M-Clarity quality level:
MQ100
Descrizione:
Rifaximin