Vai a Intestazione
Vai a Contenuti principale
Vai a Piè di pagina
Ricerca avanzata
Ricerca avanzata
Scheda di sicurezza
Certificati
Dati del produttore
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Olaquindox, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Olaquindox, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Olaquindox, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
33987-100MG-R
:
Merck
:
Olaquindox, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
33987-100MG-R
:
Merck
:
Conf:
100 mg
Standard:
analytical standard
CAS No.:
23696-28-8
Descrizione:
Olaquindox
M-Clarity quality level:
MQ100
Descrizione:
Olaquindox