Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Caspofungin Diacetate
Supelco® Organic Reference Standard, Caspofungin Diacetate
Catalog # 32343-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Caspofungin Diacetate
Catalog # 32343-10MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Conf:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    179463-17-3
  • Descrizione:
    Caspofungin diacetate
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Condizioni di spedizione:
    DICE
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithine]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithine]-pneumocandin B0
  • Peso molecolare:
    1213,42
  • Punto di infiammabilità:
    Not applicable

Specifications

About this item