Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Standard
Standard organici
Gamithromycin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Gamithromycin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Gamithromycin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 32161-25MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Expand image
Gamithromycin, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Catalog # 32161-25MG
Supplier:
Merck
CAS Number:
Specifications
Conf:
25 mg
Standard:
analytical standard
CAS No.:
145435-72-9
Descrizione:
Gamithromycin
Descrizione:
Gamithromycin
Specifications
About this item
Product Details
Product Details