Melting point standards, p-Toluamide, traceable to primary standards, Supelco®
Codice catalogo 15809-5G
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 g
- Descrizione:p-Toluamide
- Punto di fusione:159,1 °C
- Accuratezza:± 0,3 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.