ContactUsLinkComponent
Melting point standards, sodium methanesulfonate, traceable to primary standards, Supelco®
Melting point standards, sodium methanesulfonate, traceable to primary standards, Supelco®
Codice catalogo 04229-5G
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
undefined
Melting point standards, sodium methanesulfonate, traceable to primary standards, Supelco®
Codice catalogo 04229-5G
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Conf:
    5 g
  • Descrizione:
    Sodium methanesuphonate
  • Punto di fusione:
    353,4 °C
  • Accuratezza:
    ± 0,4 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.