Oxalate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo 73139-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l
- Conf:100 mL
- Descrizione:Oxalate in water
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.