Nitrite ion standard solution, for ion-selective electrodes, Supelco®
Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-, 100 mL
Codice catalogo 72586-100ML
Nome del fornitore: Merck
Nitrite ion standard solution, for ion-selective electrodes, Supelco®
Codice catalogo 72586-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Prepared with NaNO₂ and H₂O.
Attenzione: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:0,1 M NO2-
- Conf:100 mL
- Descrizione:Sodium nitrite in water
- Cat. No.:72586-100ML
- M-Clarity quality level:MQ100