Bromate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Bromate in water, 1000 mg/l, 100 mL
Nome del fornitore: Merck
Bromate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo 78476-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/l
- Conf:100 mL
- Descrizione:Bromate in water