Thallium Standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo 05295-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Conf:100 mL
- Componenti:Tallio
- Simbolo:Tl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034