Sulphur standard for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo 18020-250ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Conf:250 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Componenti:Zolfo
- Simbolo:S
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034