Molybdenum standard for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Codice catalogo 68780-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:HCl dilute
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Componenti:Molibdeno
- Simbolo:Mo
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034