Potassio diidrogeno fosfato 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM buffer stock solution
Codice catalogo 86185.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Potassium phosphate, monobasic:0.0664 – 0.0670 mol/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:136.09 g/mol
Numero CAS:7778-77-0
Formula:KH₂PO₄
Numero MDL:MFCD00011401