Acido nitrico 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Codice catalogo 86172.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1 L
- Seq:5037
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Titer (20°C):0.9980 – 1.0020
- Method of analysis:visual titration
- Using:sodium hydroxide volumetric solution
- Indicator:methyl red
- Reference material:indirect potassium hydrogenphthalate (KHP)
- Traceability:the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:63.01 g/mol
UN:2031
ADR:8,II
:GHS05
:GHS06
Numero CAS:7697-37-2
Formula:HNO₃
Numero MDL:MFCD00011349