Supelco® Organic Reference Standard, Zingerone
Catalog # 88787-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:122-48-5
- Descrizione:Zingerone
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00048232
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Vanillylacetone; Zingerone
- Punto di fusione:40 - 41 °C (lit.)
- Formula:4-(HO)C₆H₃-3-(OCH₃)CH₂CH₂COCH₃
- Peso molecolare:194,23
- Densità:1,14 g/ml at 25 °C (lit.)
- Punto di infiammabilità:113 °C - Closed cup
- Punto di ebollizione:141 °C/0,5 mmHg (lit.)