Supelco® Organic Reference Standard, Umbelliferone
Catalog # 54826-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:93-35-6
- Descrizione:Umbelliferone
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00006878
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one; 7-Hydroxycoumarin
- Punto di fusione:230 °C (dec.) (lit.)
- Peso molecolare:162,14