Supelco® Organic Reference Standard, Tetrahydrocurcumin
Codice catalogo 50202-10MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:36062-04-1
- Descrizione:Tetrahydrocurcumin
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD04152347
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
- Peso molecolare:372,41
- Punto di infiammabilità:196,2 °C