Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Sennoside D
Supelco® Organic Reference Standard, Sennoside D
  16383-10MG
 :  Merck
 :  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Sennoside D
  16383-10MG
 :  Merck
 :  

 

  • Conf:
    10 mg
  • Standard:
    Analytical standard
  • CAS No.:
    37271-17-3
  • Descrizione:
    Sennoside D
  • Condizioni di conservazione:
    2...8 °C
  • Condizioni di spedizione:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Formula:
    C₄₂H₄₀O₁₉
  • Peso molecolare:
    848,76
  • Temperatura di conservazione:
    2...8 °C
  • Punto di infiammabilità:
    Not applicable
  • Forma:
    Neat

 

 

 : Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.