Supelco® Organic Reference Standard, Sennoside A
Nome del fornitore: Merck
Informazioni su questo articolo
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501
2 varianti
Product Details & Documents
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
- Catalog No:
- 68909-5MG-F
- 68909-25MG-F
- M-Clarity quality level:
- MQ100
- MQ100
- CAS No.:
- 81-27-6
- 81-27-6
- N. MDL:
- MFCD00151527
- MFCD00151527
- Formula:
- C₄₂H₃₈O₂₀
- C₄₂H₃₈O₂₀
- Peso molecolare:
- 862,74
- 862,74
- Descrizione classe di pericolo:
- H302
- H302
- Punto di infiammabilità:
- Not applicable
- Not applicable
- Condizioni di spedizione:
- STD
- STD
- Condizioni di conservazione:
- 2...30 °C
- 2...30 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- StandardFormaConfDisponibilitàPrice
- 68909-5MG-FSennoside ASpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.68909-5MG-FM-Clarity quality levelMQ100CAS No.81-27-6N. MDLMFCD00151527FormulaC₄₂H₃₈O₂₀Peso molecolare862,74Descrizione classe di pericoloH302Punto di infiammabilitàNot applicableCondizioni di spedizioneSTDCondizioni di conservazione2...30 °C - 68909-25MG-FSennoside ASpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.68909-25MG-FM-Clarity quality levelMQ100CAS No.81-27-6N. MDLMFCD00151527FormulaC₄₂H₃₈O₂₀Peso molecolare862,74Descrizione classe di pericoloH302Punto di infiammabilitàNot applicableCondizioni di spedizioneSTDCondizioni di conservazione2...30 °C