Supelco® Organic Reference Standard, Secologanin
50741-5MG-F
: Merck
:
- Conf:5 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:19351-63-4
- Descrizione:Secologanin
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD16661163
- M-Clarity quality level:MQ100
- Peso molecolare:388,37