Supelco® Organic Reference Standard, Schisandrin A
Catalog # 90139-50MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:50 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:61281-38-7
- Descrizione:Schisandrin A
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD09026934
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Deoxyschisandrin; Deoxyschizandrin; Schizandrin A
- Peso molecolare:416,51