Organic reference standard, Paraben internal standard mix solution, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 32124-5ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 µg/ml in acetone
- Conf:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Paraben internal standard mix solution
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Descrizione:Paraben internal standard mix solution
- Punto di infiammabilità:–17 °C