Supelco® Organic Reference Standard, N-Propionylglycine
Catalog # 92986-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:21709-90-0
- Descrizione:N-Propionylglycine
- Seq:01
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:WICE
- N. MDL:MFCD09049674
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):2-(Propionylamino)acetic acid; N-(1-Oxopropyl)glycine; NSC 158539; Propionyl glycine
- Peso molecolare:131,13