Supelco® Organic Reference Standard, Kaempferide
69545-10MG
: Merck
:
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:491-54-3
- Descrizione:Kaempferide
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00016771
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone; KF; 4′-Methoxy-3,5,7-trihydroxyflavone
- Peso molecolare:300,26