Supelco® Organic Reference Standard, Hexahydrocurcumin
69727-10MG
: Merck
:
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:36062-05-2
- Descrizione:Hexahydrocurcumin
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD18783096
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
- Peso molecolare:374,43
- Punto di infiammabilità:218 °C