Supelco® Organic Reference Standard, Harpagoside
Catalog # 68527-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:19210-12-9
- Descrizione:Harpagoside
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00017415
- M-Clarity quality level:MQ100
- Peso molecolare:494,49
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07