Supelco® Organic Reference Standard, Ginsenoside Rg5
Codice catalogo 43016-5MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:186763-78-0
- Descrizione:Ginsenoside Rg5
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-ᴅ-glucopyranosyl-β-ᴅ-glucopyranoside
- Formula:C₄₈H₈₂O₁₈
- Peso molecolare:767,00
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Punto di infiammabilità:Not applicable
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Caution: P264 - P270 - P301 + P312 - P501