Supelco® Organic Reference Standard, Genistin
73822-10MG
: Merck
:
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:529-59-9
- Descrizione:Genistin
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00016883
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):4′,5,7-Trihydroxyisoflavone 7-glucoside; Genistein 7-glucoside; Genistein-7-O-β-ᴅ-glucopyranoside; Genistoside; NSC 5112
- Peso molecolare:432,38