Supelco® Organic Reference Standard, γ-Tocotrienol
49634-100MG
: Merck
:
- Conf:100 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:14101-61-2
- Descrizione:γ-Tocotrienol
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Condizioni di spedizione:DICE
- N. MDL:MFCD05864856
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(R)-γ-Tocotrienol; [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
- Peso molecolare:410,63