Supelco® Organic Reference Standard, Eleutheroside B
Codice catalogo 90974-10MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:118-34-3
- Descrizione:Eleutheroside B
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD00016778
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-ᴅ-glucopyranoside; Ilexanthin A; Ligustrin; Lilacin; Magnolenin; Methoxyconiferine; Sinapyl alcohol 4-O-glucoside; Syringin; Syringoside
- Peso molecolare:372,37