Supelco® Organic Reference Standard, Cholesterol solution
Cholesterol solution, 10 mg/ml in chloroform, Certified reference material, 1
Codice catalogo 47127-U
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Cholesterol solution
Codice catalogo 47127-U
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS06, GHS08
Certifications: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Attenzione: P201 - P273 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352 - P304 + P340 + P311 - P308 + P313
Specifiche
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/ml in chloroform
- Conf:1
- Standard:Certified reference material
- Descrizione:Cholesterol solution
- Peso molecolare:386,65
- Cat. No.:47127-U
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:–10...–25 °C
- Descrizione classe di pericolo:H302 - H315 - H319 - H331 - H336 - H351 - H361d - H372 - H412
- N. MDL:MFCD00003646
- Condizioni di spedizione:STD
- CAS No.:57-88-5