Supelco® Organic Reference Standard, Chlorophyll a
Catalog # 96145-1MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:1 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:479-61-8
- Descrizione:Chlorophyll a
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Condizioni di spedizione:DICE
- N. MDL:MFCD00079050
- M-Clarity quality level:MQ100
- Peso molecolare:893,49