Supelco® Organic Reference Standard, Bisdemethoxycurcumin
Codice catalogo 90594-10MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:33171-05-0
- Descrizione:Bisdemethoxycurcumin
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- N. MDL:MFCD03419284
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(E,E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione; Bisdesmethoxycurcumin; Curcumin III; Didemethoxycurcumin
- Peso molecolare:308,33