Supelco® Organic Reference Standard, Andrographolide
Andrographolide, Analytical standard, 5 mg
Codice catalogo 90281-5MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Andrographolide
Codice catalogo 90281-5MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:5 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Andrographolide
- Peso molecolare:350,45
- Cat. No.:90281-5MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- N. MDL:MFCD07778082
- Condizioni di spedizione:STD
- Synonym(s):(3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone; ent-(3β,12E,14R)-3,14,19-Trihydroxy-8(17),12-labdadien-16,15-olide; Andrographis
- CAS No.:5508-58-7