Organic reference standard, Amaranth, analytical standard, Supelco®
Catalog # 87612-25MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:915-67-3
- Descrizione:Amaranth, ≥98,0% (HPLC)
- Formula:C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₀S₃
- Descrizione:Amaranth
- Forma:Neat