Organic reference standard, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, analytical standard, Supelco®
Codice catalogo 78891-5ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 mL
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:123-42-2
- Descrizione:4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, ≥98,5% (GC)
- Seq:02
- Formula:C₆H₁₂O
- Descrizione:4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
- Punto di ebollizione:166 °C (lit.)
- Forma:Neat
Specifiche
Informazioni su questo articolo
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).