Supelco® Organic Reference Standard, (±)-Enterolactone
Catalog # 42363-10MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- CAS No.:78473-71-9
- Descrizione:(±)-Enterolactone
- Condizioni di conservazione:2...8 °C
- Condizioni di spedizione:WICE
- N. MDL:MFCD01861506
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Enterolactone; trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
- Formula:C₁₈H₁₈O₄
- Peso molecolare:298,33
- Temperatura di conservazione:2…8 °C
- Punto di infiammabilità:Not applicable
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07