Supelco® Organic Reference Standard, (−)-Bilobalide
(−)-Bilobalide, Analytical standard, 10 mg
79593-10MG
: Merck
- Conf:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:(−)-Bilobalide
- Peso molecolare:326,30
- Cat. No.:79593-10MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- N. MDL:MFCD00132880
- Condizioni di spedizione:WICE
- Synonym(s):Bilobalide
- CAS No.:33570-04-6