Supelco® Organic Reference Standard, (−)-β-Elemene
(−)-β-Elemene, Analytical standard, 25 mg
Codice catalogo 63965-25MG
Nome del fornitore: Merck
Supelco® Organic Reference Standard, (−)-β-Elemene
Codice catalogo 63965-25MG
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:25 mg
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:(−)-β-Elemene
- Peso molecolare:204,35
- Cat. No.:63965-25MG
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- N. MDL:MFCD00468041
- Condizioni di spedizione:STD
- Synonym(s):β-Elemene; (1S,2S,4R)-(−)-2,4-Diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyclohexane; (1S,2S,4R)-1-Ethenyl-1-methyl-2,4-bis(1-methylethenyl)cyclohexane
- CAS No.:515-13-9
- Punto di infiammabilità:98 °C