Orders LinkContactUsLinkComponent
Pint bottle brush
Pint bottle brush
114 mm, 63,5 mm, Plastica, 305 mm
Codice catalogo MICRBRWH-66
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Pint bottle brush
Codice catalogo MICRBRWH-66
Nome del fornitore:  MICRONOVA
Pint bottle brush
Pint bottle brush
114 mm, 63,5 mm, Plastica, 305 mm
Price
SFr. 83.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This wirewound brush features a smaller diameter handle and softer bristles for delicate cleaning of jars and bottles with smaller openings.
  • BPA free
Base resins used to produce block and bristles are made from FDA approved materials.
Specifiche
  • Testa della spazzola Ø:
    63,5 mm
  • Handle material:
    Plastica
  • Lunghezza totale:
    305 mm
  • Longitud del cabezal del cepillo:
    114 mm