Contacellule automatico, ADAM-MC2
ADAM-MC2 è un contacellule automatico a fluorescenza che esegue il conteggio delle cellule e le misure di vitalità con la massima precisione possibile, in grado di sostituire i complessi flussi di lavoro della citometria a flusso. Utilizzando l’AccuChip monouso con tecnologia micro-fluidica, il funzionamento è estremamente semplice e conveniente. Grazie all’utilizzo del metodo di colorazione del nucleo PI (ioduro di propidio), l'ottica LED più avanzata e la tecnologia di rilevamento CMOS, ADAM-MC2 è la soluzione perfetta quando si lavora con cellule aggregate, di forma irregolare o difficili come le cellule CAR-T, le cellule CAR-NK o le cellule staminali derivate dal grasso.
- Riporta il numero di cellule totali, cellule vitali, cellule non vitali e vitalità cellulare (%)
- Ideale per i debris che contengono popolazioni di cellule raggruppate o di forma irregolare
- Conteggio breve in soli 25 secondi
- Controllo touch screen - non è necessario nessun PC/portatile supplementare
- Software semplice, elegante, facile da imparare e da usare
- Opzione Wi-Fi per inviare i risultati direttamente tramite e-mail
- Design compatto e salvaspazio
Per l'uso con i vetrini AccuChip a 4 canali.
Delivery information: Kit AccuChip e sferette di calibrazione incluse nel contacellule.
- Modello:ADAM-MC2
- Descrizione:Contacellule automatico, spina UE
- Seq:03
- Cat. No.:734-3337
- Peso:7 kg
- Tempo di misurazione:<25 s/test (utilizzando AccuChip a 4 canali)
- Volume del campione:13 µl
- L×P×A:276×277×270 mm
- Concentrazione:5×104 - 4×106 cellule/ml
- Messa a fuoco:Automatico
- Sorgente luminosa:4 W LED verde
Accessories
- Descrizione
- 734-3338Kit AccuChip4x, contiene 200 chip monouso (a 4 canali), soluzione T (2×12,5 ml) e soluzione N (1×12,5 ml), per min. 400 e max. 800 (conteggio totale cellule)1 * 1 KIT - SFr. 747.00
- Descrizione