N-Methyl-bis-heptafluorobutyramide (MBHFBA) acylation reagent, for GC derivatisation
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:73980-71-9
:
Formula:C₉H₃F₁₄NO₂
Numero MDL:MFCD00049280
:423.10 g/mol
Punto di ebollizione:165…166 °C (760 mm Hg)
Densità:1.673 g/cm³ (d20°/4°)
:GHS02
:GHS07
Frequently Bought Together